Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans cble, Tte de connexion S8, D iaphragme: 2 x Single Pore, Matriau: corps en verre, lectrolyte: lectrolyte polymre Polisolve Plus, Longueur: 425 1 * 1 Pce
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans cble, Tte de connexion S8, D iaphragme: 2 x Single Pore, Matriau: corps en verre, lectrolyte: lectrolyte polymre Polisolve Plus, Longueur: 425 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capteur de pH pour application difficile dans l'industrie chimique, Nettoyage: SEP, Autoclavage, sans câble, Tête de connexion S8, D iaphragme: 2 x Single Pore, Matériau: corps en verre, Électrolyte: Électrolyte polymère Polisolve Plus, Longueur: 425 1 * 1 Pce HAMI242428-1253 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou