Septum adapter
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
31335
HAMI31335EA 88.9 EUR InStock
HAMI31335
Septum adapter
Seringues Seringues de chromatographie
The septum adapter connects to any PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (LT) syringe. The adapter seals the syringe barrel but the sample remains accessible by piercing the replaceable septum.
Information de livraison: Supplied with 1 adapter and 12 septa.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité