Syringes for HPLC autosamplers, PerkinElmer instruments
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
80062 80262 81460 81262 81360 80962 81062 81162 81160
HAMI80062EA 194 EUR InStock
HAMI80062 HAMI80262 HAMI81460 HAMI81262 HAMI81360 HAMI80962 HAMI81062 HAMI81162 HAMI81160
Syringes for HPLC autosamplers, PerkinElmer instruments
Seringues Seringues de chromatographie
Gastight syringes for use with gases or liquids. Designed with or without ChemSeal (C) termination.
  • PTFE plunger tip creates a leak-free seal
  • Syringe glass barrel and plunger are interchangeable
Cheminert (C or CX) - This termination is a 1/4"−28 fitting designed to fit directly into instrumentation. The X-style, meaning plunger stop, on this syringe is designed to limit wear and tear on the plunger tip.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité