Guide de seringues intégré
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
86207
HAMI86207EA 218 EUR InStock
HAMI86207
Guide de seringues intégré
Seringues Seringues de chromatographie
Le guide de seringues est fourni avec une seringue installée en usine. Ainsi, aucun montage n'est requis, évitant ainsi tout endommagement des seringues à plus petit volume. Ceci est particulièrement important pour les seringues de série 7000, dont les fils du piston sont extrêmement petits.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité