Inert gas sampling syringe valve
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
86580
HAMI86580EA 194 EUR InStock
HAMI86580
Inert gas sampling syringe valve
Vannes Vannes d'injection
This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (LT) syringe.
  • Pressure tested to 100 psig
  • 0,99 mm inner bore
Convert any TLL or LT syringe into a SampleLock™ syringe using this simple accessory. The syringe attaches to the female Luer lock connection leaving the male Luer open for connection to any Kel-F® hub.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité