Syringe priming kit
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
PRMKIT
HAMIPRMKITEA 299 EUR InStock
HAMIPRMKIT
Syringe priming kit
Seringues Seringues de chromatographie
The priming kit provides the necessary tools to ensure that the syringe and needle connection is completely primed. The glass capillary tubing traps a large volume of liquid that can only be overcome by using the priming kit. The kit is compatible with 600, 700, 1700, removable needle syringes and 7000 series syringes.
Information de livraison: Kit includes one 250 µl syringe, one 6 pack of 30 gauge needles and one pack of septa.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité