Trousse de dissection pour expérimentations animales
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HSO119-00
HAMMHSO119-00EA 797 EUR InStock
HAMMHSO119-00
Trousse de dissection pour expérimentations animales
Trousses à dissection
Basic dissection set for animal experiments.
Contents:
HSB 010-10 Microscopic scissors, straight
HSB 500-09 Micro scissors
HSB 705-11 Scalpel blades, 10 pieces
HSB 805-03 Scalpel handle
HSC 552-11 Microscopic forceps, straight
HSD 009-14 Needle holder
HSE 004-35 Serrefines, straight
HSM 076-10 Cuticle nippers and bone cutting forceps
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité