Micro spoons, double-ended, Wironit steel
Fournisseur: HAMMACHER KARL
HWN100-15
HAMMHWN100-15EA 37.9 EUR InStock
HAMMHWN100-15
Micro spoons, double-ended, Wironit steel
Cuillères
Double-ended micro spoon made of Wironit steel (stainless steel 18/12 with 18 % chrome and 10 to 12 % nickel).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité