Lids for 96-well PCR plates, ComfortLid
Fournisseur: HAMILTON ROBOTICS
814300
HAMR814300EA 411 EUR InStock
HAMR814300
Lids for 96-well PCR plates, ComfortLid
Couvercles Couvercles pour plaques
Gentle pressure is applied to the ComfortLid to seal PCR plates and prevent evaporation and contamination, used in equipped liquid handling workstations.
  • Free of DNase, RNase, pyrogen (endotoxins), human DNA, PCR inhibitors
  • Made of polycarbonate (PC) and thermoplastic elastomers (TPE)
These cost-effective and disposable lid has a stackable design that can be transported by all robotic transport arms.
Conditionnement: Packed as 10 lids/blister and 5 blister/box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité