Crown stopwatch, Robust 100
Fournisseur: HANHART
115.0104-0S
HANH115.0104-0SEA 556 EUR InStock
HANH115.0104-0S
Crown stopwatch, Robust 100
Minuteurs Chronomètres analogiques
Precision stopwatch with mineral glass and metal crown.
  • Crown stopper with pin lever and 7 jewels
  • Glass parts are resistant to scratching and acid
  • Metal crown is extremely resistant to solvents and thinners
  • Especially suitable for use in the chemical industry, paint workshops, or photographic laboratories
Stopwatch was tested in a 30 degree, crown up position.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité