Analogue stopwatch
Fournisseur: HANHART
121.0117-00
HANH121.0117-00EA 294 EUR InStock
HANH121.0117-00
Analogue stopwatch
Minuteurs Chronomètres analogiques
Addition timer in functional ABS case.
  • Pin lever, 1 jewel
  • Timing capacity: 30 minutes
  • Very lightweight and easy to handle
  • Shock protected
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité