Analogue stopwatch, Allsport
Fournisseur: HANHART
122.6401-00
HANH122.6401-00EA 448 EUR InStock
HANH122.6401-00
Analogue stopwatch, Allsport
Minuteurs Chronomètres analogiques
Universal referee’s stopwatch/addition timer in chromium plated brass case.
  • Pin lever, 7 jewels
  • Scale goes up to 60 minutes
  • 20, 35, 45 and 60 minutes marked in yellow
  • Shock-, dust- and waterproof
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité