Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Digital stopwatch, Profil 25

Fournisseur: HANHART
225.1721-00
HANH225.1721-00EA 104 EUR InStock
HANH225.1721-00
Digital stopwatch, Profil 25
Minuteurs Chronomètres numériques
Basic function stopwatch with two-button operation.

  • Display range: 9 hours, 59 minutes, 59,99 seconds
  • Measuring range: 1/100 seconds
  • Start/Stop/Reset – Addition/Split/Lap
  • Time of day
  • 25 memories: 25 split times and 25 lap times
  • Function window for Split, Lap and normal times
  • Robust, water-protected ABS case and a clearly readable LCD display

Weight: 90 g

Information de livraison: Supplied with protective pouch, cord and battery (AA, 1,5 V).

Commander maintenant
 

COMMANDE

SERVICES


Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité