couvillon strile pointe mini 2mm en rayonne - manche aluminium - emballage individuel - 10 botes de 50 1 * 500 Pce
Fournisseur: HARDWOOD
couvillon strile pointe mini 2mm en rayonne - manche aluminium - emballage individuel - 10 botes de 50 1 * 500 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Écouvillon stérile pointe mini 2mm en rayonne - manche aluminium - emballage individuel - 10 boîtes de 50 1 * 500 Pce HARD25-800R50 1 * 500 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou