Equilibrium DIALYZER™ plate for Single Use 96-Well Equilibrium DIALYZER™
Fournisseur: HARVARD APPARATUS LTD
74-2331
HARV74-2331EA 1550 EUR InStock
HARV74-2331
Equilibrium DIALYZER™ plate for Single Use 96-Well Equilibrium DIALYZER™
Microplaques Microplaques HTS
The Single Use 96-Well Equilibrium DIALYZER™ is designed for high throughput protein interaction studies.
  • Each well in this system has a separate membrane, eliminating possibility of cross-contamination
  • Excellent sample recovery
  • Wells are sealed with 8-cap strips (not included)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité