Dual plate rotators
Fournisseur: HARVARD APPARATUS
74-2334
HARV74-2334EA 0 EUR InStock
HARV74-2334
Dual plate rotators
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Dual plate rotator with variable rotation rates, can be used with the Harvard apparatus 96-well equilibrium dialyser. The rotator speeds up the equilibrium dialysis process by keeping the sample in constant motion thereby ensuring higher reproducibility of results.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité