Tamis de test
Fournisseur: HAVERBOECKER
206468758
HAVE206468758EA 350 EUR InStock
HAVE206468758
Tamis de test
Tamis Tamis analytiques
Grid sieve with frame made from aluminium, with parallel cylindrical bars.
Certifications: DIN EN 933-3
Information de livraison: Supplied with serial number, inspection certificate according to DIN EN 10 204 and calibration certificate on request.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité