Air Jet Sieve Machine eControl Lite, e200 LS
Fournisseur: HAVER & BOECKER
HAVE210036011EA 8710 EUR InStock
HAVE210036011
Air Jet Sieve Machine eControl Lite, e200 LS
Agitateurs Tamiseurs
High reproducibility and comparability.
  • Functional amplification through software upgrades
  • Automated and innovative user guidance
Voltage: 90 to 264 V, 50/60 Hz
Sieve diameter: 50 to 203 mm
Sample weight: up to 30 g
Information de livraison: Includes sieve adapter, slottet nozzle, acrylic glass lid, suction silencer, hammer and brush, connection piece, power connection cable and operating manual.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité