Air Jet Sieve Machine eControl Basic, e200 LS
Fournisseur: HAVER & BOECKER
HAVE210886531EA 11290 EUR InStock
HAVE210886531
Air Jet Sieve Machine eControl Basic, e200 LS
Agitateurs Tamiseurs
High reproducibility and comparability.
  • For very fine powders, simple and flexible
  • Functional amplification through software upgrades
  • Automated and innovative user guidance
  • Central parameter managementof sieves
  • Balance communication via RS232 interface
  • Protection class: IP54
Voltage: 90 to 264 V, 50/60 Hz
Sieve diameter: 50 to 203 mm
Sample weight: up to 30 g
Airflow rate: 70 to 130 m³/h
Information de livraison: Includes sieve adapter, slottet nozzle, acrylic glass lid, suction silencer, hammer and brush, connection piece, power connection cable and operating manual.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité