Counting chamber, Modified Fuchs-Rosenthal
Fournisseur: HAWKSLEY & SONS LTD.
AC6000
HAWKAC6000EA 378 EUR InStock
HAWKAC6000
Counting chamber, Modified Fuchs-Rosenthal
Lames Cellules de numération
This two cell counting chamber has metallised platforms.
  • Total area of ruling: 1/6 mm²
  • Rhodium coating
Information de livraison: Supplied with two cover glasses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité