Counting chamber, McMaster
Fournisseur: HAWKSLEY & SONS LTD.
Z11000
HAWKZ11000EA 565 EUR InStock
HAWKZ11000
Counting chamber, McMaster
Lames Cellules de numération
Counting chamber with cover glass and two counting areas.
  • 10×10 mm grid etched on the under side of the top cover
Suitable for worm egg counts.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité