Phlebotomy/Sample Collection Tray
Fournisseur: HEATHROW
120261
HEAT120261EA 202 EUR InStock
HEAT120261
Phlebotomy/Sample Collection Tray
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de prélèvement sanguin
Organise your phlebotomy, I.V. start or catheter insertion supplies with this spacious, robust and easy to clean carry tray.
  • Lightweight easy-to-clean ABS construction
  • Comfort grip on durable acetal plastic handle tested to hold up to 10 kg
  • Comes with a 17 mm well, 60-place, tube rack
Customise the compartments to suit your requirements with the dividers provided.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité