Mini LED light box
Fournisseur: HEATHROW
120661
HEAT120661EA 302 EUR InStock
HEAT120661
Mini LED light box
Éclairages Boîtes lumineuses
This small light box saves bench space and can be stored in a drawer.
  • Slim light panel
  • LED light source stays cool and has longer life (10000 hours)
  • Low power consumption
Viewing area 125×100 mm is perfect for quick screening of 96-well plates, Petri dishes, electrophoresis gels, slides, and transparencies.
Information de livraison: Includes six 1.5 V AAA batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité