Box top Parafilm® dispenser
Fournisseur: HEATHROW
120758
HEAT120758EA 60.5 EUR InStock
HEAT120758
Box top Parafilm® dispenser
Distributeurs de film d'étanchéité
Easy application, simply place the dispenser on top of the Parafilm® M box and pull the sealing film through, there is no need to remove rolls from the packaging.
  • Accommodates two 50 mm (2"), or one 100 mm (4") Parafilm® M rolls
  • Built in safety blade slides and cuts with no danger to fingertips and eliminates the need for scissors
  • Made from ABS plastic making the unit easy to clean
Information de livraison: Supplied with two safety blades, additional replacement blades are available for purchase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité