Weighing papers
Fournisseur: HEATHROW
HS120116
HEATHS120116EA 63.5 EUR InStock
HEATHS120116
Weighing papers
Papiers de pesée
These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
  • Disposable
  • Strong enough to support dense material
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité