Microtube racks, 96-well
Fournisseur: HEATHROW
HS120243
HEATHS120243EA 102 EUR InStock
HEATHS120243
Microtube racks, 96-well
Portoirs Tube Racks
These microtube racks are made from reinforced nylon.
  • Superior chemical- and heat-resistance
  • Handles provide easy and safe transportation
  • Stackable two formats available for smaller and larger requirements
  • Have 11,1 mm Ø wells
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité