Jeu de marqueurs indélébiles, pointe double, Sharpie®
Fournisseur: HEATHROW
HS15094
HEATHS15094EA 68.1 EUR InStock
HEATHS15094
Jeu de marqueurs indélébiles, pointe double, Sharpie®
Stylos Marqueurs indélébiles
Disposent d'un marqueur à pointe fine et pointe ultra-fine. Le jeu de 8 pièces aux couleurs vives est idéal pour les laboratoires de recherche, industriels, biomédicaux et universitaires. Lorsqu'il est utilisé sur les surfaces en verre, métal ou porcelaine, l'encre ne s'étale pas lorsqu'elle est en contact avec de l'eau. Nettoyez l'encre avec des solvants pour une utilisation répétée.
  • Spécialement formulé, encre résistante à l'eau
  • Couleurs assorties : baie, noir, citron vert, bleu marine, orange, violet, bleu ciel, turquoise
  • Pointe fine compatible
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité