Spatula
Fournisseur: HEATHROW
HS15909
HEATHS15909EA 9.1 EUR InStock
HEATHS15909
Spatula
Spatules
This spatula is used to transfer, lift, and handle powders and granular materials.
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Autoclavable
Mirror finish with flat and spoon ends.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité