Slide staining tray
Fournisseur: HEATHROW
HS15951A
HEATHS15951AEA 176 EUR InStock
HEATHS15951A
Slide staining tray
Boîtes de coloration
Made of a PP and PE blend, this rugged staining tray is a good alternative to metal version. Slide staining tray set, disposable. Provided with four base trays and one lid.
  • Stain, rinse, and dry slides on a single working tray
  • A clean and fresh working surface area every time
  • Compact size and recessed handles for easy transport from work area to sink
  • Two convenient pour spouts for quick disposal of unwanted liquid waste
  • Dark lid protects slides for light sensitive applications
This disposable slide staining tray set reduces possible crossMore Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Nbre de lames l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Disposable slide staining tray noir 8 305×127×39,5 mm 1 SET HEATHS15951A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité