Paniers pour tubes à essais
Fournisseur: HEATHROW
HS20341B
HEATHS20341BEA 55.7 EUR InStock
HEATHS20341B
Paniers pour tubes à essais
Paniers Paniers en maille d'acier
Ces paniers de tubes à essai sont fabriqués en aluminium.
  • Lightweight
  • Autoclavable
  • Sturdy
Ils sont conçus pour le rinçage, le transport et le stockage de la verrerie de laboratoire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité