Storage containers, Tubby®
Fournisseur: HEATHROW
HS23453
HEATHS23453EA 49.4 EUR InStock
HEATHS23453
Storage containers, Tubby®
Boîtes Boîtes de rangement
Constructed of high-impact polypropylene, these sturdy storage tubs with lid and dividers are designed to help organize a laboratory.
  • Removable dividers can create as big or as small a compartment as needed
  • The lid snaps in place to secure the contents and for safe transport
  • Perfect for keeping tubes, tips, pipettes, gloves, and other small items organized and out of the way
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité