Pipette workstation
Fournisseur: HEATHROW
HS234631
HEATHS234631EA 258 EUR InStock
HEATHS234631
Pipette workstation
Portoirs pour pipettes
Keep pipette and disposable tips together in one convenient stand.
  • Holds up to four pipettes on top shelf
  • Dual bins hold multiple size tips
  • Self-closing lid provides dust-free storage
  • Oversized lip allows for easy access when wearing gloves
Acrylic workstation is opaque on sides with clear front and bin lids for easy content identification.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité