Multi-function stopwatch
Fournisseur: HEATHROW
HS24645
HEATHS24645EA 65.5 EUR InStock
HEATHS24645
Multi-function stopwatch
Minuteurs Chronomètres numériques
Timing capacity: 60 minutes in ¹/₁₀₀ second increments.
  • Lightweight, dependable, accurate and easy to use
  • Large ¹/₄" display
  • Functions: split, hourly chime, calendar, alarm
Information de livraison: Supplied with neck cord and one LR44 (1,5 V) battery.
Collapse All
Désignation Couleur l×p×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Chronomètre, 60 min jaune/bleu 87×21×78 mm 1 HEATHS24645
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité