Racks for upright freezers
Fournisseur: HEATHROW
HS28622
HEATHS28622EA 378 EUR InStock
HEATHS28622
Racks for upright freezers
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
Stainless steel.
For upright freezers and used for 15 and 50 ml tube box storage. Corrosion-resistant construction with (2×3) rack spaces.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité