Pipette controller, RF3000®
Fournisseur: HEATHROW
HS3000
HEATHS3000EA 499 EUR InStock
HEATHS3000
Pipette controller, RF3000®
Pipettes Pipeteurs
This microprocessor controlled pipette controller can be used with glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
  • Long-life li-ion battery, with quick charge-up to 20 hours continuous use
  • Universal grip and soft coated triggers with direction indicators, for right or left handed users
  • Ergonomically balanced in the hand with a loaded pipette
  • Bright LEDs indicate three operation modes: high, low, and gravity
  • Toggle operation by pressing the large mode button
  • Low battery indicator; can be recharged when in use
  • Five-year warranty unit
  • One-year warranty
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité