L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Portoirs pour microtubes à centrifuger
Fournisseur: HEATHROW
HS4284A
HEATHS4284AEA 57 EUR InStock
HEATHS4284A
Portoirs pour microtubes à centrifuger
Portoirs Tube Racks
En PP, autoclavable
  • Plusieurs portoirs peuvent s'attacher ensemble par les côtés
  • Fente frontale pour une meilleure préhension des portoirs
  • Rainures interne assurant une bonne stabilité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité