Centrifuge tubes, conical, black
Fournisseur: HEATHROW
HS4428
HEATHS4428EA 403 EUR InStock
HEATHS4428
Centrifuge tubes, conical, black
Tubes Tubes à centrifuger
These centrifuge tubes are pure black for light sensitive samples.
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Autoclavable
They are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité