Cell spreaders, L-shaped
Fournisseur: HEATHROW
HS8171B
HEATHS8171BEA 171 EUR InStock
HEATHS8171B
Cell spreaders, L-shaped
Étaleurs Étaleurs de cellules
ABS disposable L-shaped cell spreader with smooth surface that will not tear agar plate or disturb media layer. Supplied sterile for immediate use without flaming.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité