Cell spreaders, stainless steel
Fournisseur: HEATHROW
HS86655
HEATHS86655EA 22.3 EUR InStock
HEATHS86655
Cell spreaders, stainless steel
Étaleurs Étaleurs de cellules
Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité