Bottles, amber, glass, with thread, Assistent®
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40190030
HECH40190030EA 12.1 EUR InStock
HECH40190030
Bottles, amber, glass, with thread, Assistent®
Flacons Flacons en verre
Amber glass finish is designed to protect light-sensitive samples in transport and storage.
  • Space saving square design
  • With screw cap
Bottles are supplied with a screw cap made of polypropylene, which is resistant to steam sterilsation up to 121 °C (249,8 °F).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité