Water distilling apparatus
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40225010
HECH40225010EA 1800 EUR InStock
HECH40225010
Water distilling apparatus
Purificateurs d'eau Distillateurs
Complete water distilling apparatus with heater and directions for use.
  • With special outlet for practical emptying and cleaning
  • Without tubing
Required quantity of cooling water: approx. 45 l/h
Temperature of cooling water (discharge): max. +60 °C/+140 °F
Water quality
Conductivity: 0,85 µs
pH: 7,06
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité