Blood sedimentation apparatus, stainless steel, MACRO, Assistent
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40367005
HECH40367005EA 152 EUR InStock
HECH40367005
Blood sedimentation apparatus, stainless steel, MACRO, Assistent
Pipettes Pipettes pour hémomètres
With tilting device for rapid sedimentation.
Complete with blood sedimentation pipettes, protecting caps for pipettes, blood mixing tubes with rubber stoppers and special rubber caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité