Blood sedimentation apparatus
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40367010
HECH40367010EA 212 EUR InStock
HECH40367010
Blood sedimentation apparatus
Systèmes de diagnostic clinique Instruments de diagnostic clinique
Blood sedimentation apparatus stand of stainless steel with tilting device for rapid sedimentation.
  • Pipettes with fused graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
Informations de commande: Complete with blood sedimentation pipettes, blood mixing glasses with rubber stopper, special rubber caps (macro method only) and directions for use.
Conditionnement: In a box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité