Counting chamber, Bürker-Türk
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40444702
HECH40444702EA 54.1 EUR InStock
HECH40444702
Counting chamber, Bürker-Türk
Lames Cellules de numération
Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
  • Groups of squares in the corners divided by double lines
  • Overall size and the central square correspond to the Neubauer ruling
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité