Pipette, clear glass, with rubber teats, Assistent
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40514030
HECH40514030EA 66.5 EUR InStock
HECH40514030
Pipette, clear glass, with rubber teats, Assistent
Pipettes Pipettes jaugées
These pipettes have 1 mark each at 0,5 and 1,0 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité