Enzyme test pipette, conformity certified, Assistent
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40545724
HECH40545724EA 121 EUR InStock
HECH40545724
Enzyme test pipette, conformity certified, Assistent
Pipettes Pipettes pour hémomètres
Clear glass, with elongated strong tip, precision type, for partial delivery (not calibrated to tip).
  • Calibrated to deliver (Ex), short delivery time
  • Zero point at top, main points
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
Available with individual certificate on request (extra charge).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité