Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Micro hematocrit capillaries, not heparinised, Assistent®

Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40564010
HECH40564010EA 31.4 EUR InStock
HECH40564010
Micro hematocrit capillaries, not heparinised, Assistent®
Capillaires de microinjection
Manufactured according to international specifications, with colour code.

  • Disposable
  • Fire polished ends
  • Ungraduated for a volume of 40 µl
  • For use in hematocrit centrifuges
  • With blue colour code at one end

Int Ø: 1,1 to 1,2 mm
Ext Ø: ~1,5 mm
Length 75 mm ±1 mm

Conditionnement: 100 pieces in a tube.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité