L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pipettes Pasteur, jetables
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40567091 40567092 40567001 40567002
HECH40567091EA 129 EUR InStock
HECH40567091 HECH40567092 HECH40567001 HECH40567002
Pipettes Pasteur, jetables
Pipettes Pipettes Pasteur
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
  • Long tapered tip
  • With constriction for cotton plug
  • Available with or without cotton plug
Certifications: ISO 7712
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité