Microscopy slide according to Undritz
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40619010
HECH40619010EA 4.9 EUR InStock
HECH40619010
Microscopy slide according to Undritz
Lames Microscopy Control Slides
This microscopy slide is designed for blood smears according to Undritz.
  • Polished surface
  • Clear glass
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité