Assistent® Stirring Spatula
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40734010
HECH40734010EA 9.8 EUR InStock
HECH40734010
Assistent® Stirring Spatula
Spatules
Designed for several uses, such as mixing samples and solutions in test tubes, resolution of substrate, additions of small reagent volumes, or releasing blood clots from the side of test tube walls.
  • Stirring rod for a wide variety of laboratory applications
Made from polystyrene, crystal clear.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité